Learn More
Abeba™ Chaussures en 5200 caoutchouc
Code produit 15306691
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Conditionnement:
1 paire
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15306691 38 1 paire
15631838 36 1 paire
15396681 37 1 paire
15641838 39 1 paire
15326691 40 1 paire
15346691 41 1 paire
15356691 42 1 paire
15386691 43 1 paire
15346701 44 1 paire
15382335 45 1 paire
15392335 46 1 paire
15302345 47 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 15306691 Fournisseur Abeba™ Code fournisseur 5200/38
Expédition estimée: 04-12-2026
La chaussure antistatique résiste à l'acide et à la base.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB SRC
  • Cuir blanc lisse
  • Semelle intermédiaire en PU
  • Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc spécial
  • Traitement Sanitized
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Sangle de talon pliable, réglable
  • Revêtement supérieur en cuir
Spécification
Certifications/Conformité CE EN ISO 20347:2012 OB SRC
Couleur Blanc
Matériau Cuir
Dimensions 38
Caractéristiques de la semelle Antidérapant
Matériau de la semelle Caoutchouc
Modèle 5200