Learn More
Abeba™ Chaussures en 5250 caoutchouc
Code produit 15306711
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Conditionnement:
1 paire
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
15306711 39 1 paire
15621888 36 1 paire
15376701 37 1 paire
15396701 38 1 paire
15316711 40 1 paire
15336711 41 1 paire
15346711 42 1 paire
15356711 43 1 paire
15366711 44 1 paire
15386711 45 1 paire
15312345 46 1 paire
15322345 47 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 15306711 Fournisseur Abeba™ Code fournisseur 5250/39
Réapprovisionnez votre laboratoire
Utilisez le code promo 28007
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 27-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La chaussure antistatique résiste à l'acide et à la base.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Cuir lisse
  • Bleu foncé
  • Semelle intermédiaire en PU
  • Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc spécial
  • Traitement Sanitized
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Sangle de talon pliable, réglable
  • Revêtement supérieur en cuir
Spécification
Certifications/Conformité CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Couleur Bleu
Matériau Cuir
Dimensions 39
Caractéristiques de la semelle Antidérapant
Matériau de la semelle Caoutchouc
Modèle 5250