Learn More
Abeba™ Chaussures en 9250 caoutchouc
Code produit 15485713
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Conditionnement:
1 paire
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15485713 40 1 paire
15445713 36 1 paire
15455713 37 1 paire
15465713 38 1 paire
15475713 39 1 paire
15495713 41 1 paire
15415723 42 1 paire
15425723 43 1 paire
15435723 44 1 paire
15673208 45 1 paire
15683208 46 1 paire
15693208 47 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 15485713 Fournisseur Abeba™ Code fournisseur 9250/40
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 15-12-2026
Résistant aux acides et aux bases. La semelle en caoutchouc est antidérapante.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Cuir lisse
  • Bleu foncé
  • Semelle intermédiaire en PU
  • Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc spécial
  • Traitement Sanitized
  • Antistatiques
  • Sangle de talon pliable, réglable
  • Semelle intérieure en cuir
Spécification
Certifications/Conformité CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC/li
Couleur Bleu
Matériau Cuir
Dimensions 40
Caractéristiques de la semelle Antidérapant
Matériau de la semelle Caoutchouc
Modèle 9250