Learn More
Deutsch Neumann™ Ballon en caoutchouc
Code produit. 10354183
Click to view available options
Diamètre (métrique) de l’ouverture:
6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10354183
Marque: Deutsch Neumann™ 4500003
Il en reste null
Spécification
Matériau Caoutchouc
Porosité 6mm
Type Ballon en caoutchouc
Comprend Avec vannes d’aspiration et de décharge
Fixation sécurisée de la pointe 5 et 8
Diamètre (métrique) de l’ouverture 6 mm