Learn More
Fisherbrand™ Adaptateurs pour creuset filtrant avec cône en caoutchouc
Code produit. 12388845 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Taille du cône:
27 mm de dia.int. pour la grande extrémité ; 18 mm de dia.int. pour la petite extrémité
34 mm de dia.int. pour la grande extrémité ; 23 mm de dia.int. pour la petite extrémité
40 mm de dia.int. pour la grande extrémité ; 25 mm de dia.int. pour la petite extrémité
40 mm de dia.int. pour la grande extrémité ; 27 mm de dia.int. pour la petite extrémité
50 mm de dia.int. pour la grande extrémité ; 30 mm de dia.int. pour la petite extrémité
60 mm de dia.int. pour la grande extrémité ; 40 mm de dia.int. pour la petite extrémité
Hauteur (métrique):
25 mm
30 mm
35 mm
45 mm
50 mm
55 mm
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 12388845
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les adaptateurs pour creuset filtrant avec cône en caoutchouc Fisherbrand™ facilitent le placement sûr et sécurisé des creusets filtrants dans un entonnoir.
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Fournie par boîtes de 10
Spécification
Taille du cône 27 mm de dia.int. pour la grande extrémité ; 18 mm de dia.int. pour la petite extrémité
À utiliser avec (équipement) Creusets filtrants
Hauteur (métrique) 25 mm
Matériau Caoutchouc
Type de produit Cône
Quantité 10/boîte