Learn More
Horst™ Tapis isolant en caoutchouc
Code produit. 10168351
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
13 mm
25 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10168351
Marque: Horst™ 101705
Il en reste null
Spécification
Diamètre (métrique) interne 13 mm
Dimensions (L x l) 2 m (L)
Dimensions (L x l x H) 2 m (L)
Type de produit Tapis isolant