Learn More
Horst™ Tapis isolant en caoutchouc
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
13 mm
25 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) interne | 25 mm |
| Dimensions (L x l) | 2 m (L) |
| Dimensions (L x l x H) | 2 m (L) |
| Type de produit | Tapis isolant |