Learn More
Eppendorf™ Tapis en caoutchouc
Code produit. 10283172 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Adaptateur 5702724009 ; pour 1 récipient de 15 ml
Adaptateur 5702735000 pour 1 récipient de 10 ml
Adaptateur 5702737003
Adaptateurs pour rotor A-4-44
Godet rectangulaire de 500 ml
Rotor A-8-17
Rotor F-35-30-17
Capacité:
1 godet de 500 ml
1 récipient de 10 ml
1 récipient de 15 ml
1 récipient de 7 ml
1 tube à fond rond de 15 ml
4 tubes de 100 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
16 pièces
20 pièces
4 pièces
8 pièces
Code produit. 10283172
Marque: Eppendorf™ 5810734002
Pour une utilisation avec les adaptateurs et godets Eppendorf
  • Tapis en caoutchouc
  • Disponibles pour plusieurs rotors et adaptateurs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Tapis
Matériau Caoutchouc
À utiliser avec (équipement) Godet rectangulaire de 500 ml
Couleur Blanc
Capacité 1 godet de 500 ml
Comprend Kit de 4 tapis