Learn More
Kartell™ Bouchons à orifice unique en caoutchouc
Code produit. p-8000639
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
16 mm
28 mm
32 mm
41 mm
Diamètre (métrique) supérieur:
23 mm
37 mm
42 mm
54 mm
Hauteur (métrique):
26 mm
37 mm
41mm
53 mm
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 10003171
Marque: Kartell™ 0382600
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en caoutchouc pour garantir un ajustement serré. Les bouchons à orifice unique en caoutchouc Kartell™ scellent et fixent le milieu dans un flacon tout en assurant l’accès aux tubulures.
En caoutchouc pour garantir un ajustement serré. Les bouchons à orifice unique en caoutchouc Kartell™ scellent et fixent le milieu dans un flacon tout en assurant l’accès aux tubulures.
  • La forme conique garantit un ajustement serré
  • L’orifice centré unique permet l’accès aux tubulures
Spécification
Diamètre (métrique) du trou 6 mm
Hauteur (métrique) 26 mm
Quantité 25/boîte
Couleur Rouge
Diameter (Metric) Bottom 16 mm
Diamètre (métrique) supérieur 23 mm
Matériau Caoutchouc
Type de produit Bouchon