Learn More
Heathrow Scientific™ Poire pour pipette en caoutchouc
Code produit. 12357589 Tous les produits Heathrow Scientific Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Noir
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12357589
Marque: Heathrow Scientific™ HS20632A
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Contrôlez l’évacuation de l’air, l’absorption de liquide et la distribution de liquide. La poire pour pipette Heathrow Scientific™ contient une bille en acier inoxydable résistant aux produits chimiques dans chacune des trois vannes pour un fonctionnement efficace d’une seule main.
  • Pincez la valve de déblocage pour un débit de liquide régulier
  • S’adapte aux pipettes de taille standard
  • Commandez la poire pour pipette rouge pour un pipetage sûr des caustiques. Elle ne contient pas de noir de carbone et ne tachera pas
  • La poire mesure 54 × 54 × 130 mm
Spécification
Autoclavable Not Autoclavable
Couleur Noir
Jetable Reusable
À utiliser avec Pipettes and Syringes
Grip Type Round
Matériau Caoutchouc naturel
Nombre de canaux 1
Stérilité Non-sterile
Type Pipette Filler
Volume (métrique) 35 mL
Comprend Trois vannes contenant chacune une bille en acier inoxydable
Longueur (métrique) 54 mm
Largeur (métrique) 54 mm
Hauteur (métrique) 130 mm