Learn More
Saint-Gobain Tétine petit volume en caoutchouc
Code produit. 11704508
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Capacité (métrique):
1 ml
2 ml
10 ml
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 11704508
Marque: Saint-Gobain 10101310
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisez cette tétine petit volume pour une variété d’applications. La tétine petit volume en caoutchouc Saint Gobain Performance Plastics™ est compatible avec une large gamme de pipettes.
  • Pour la manipulation de liquides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 10/Pk.
Type Tétine petit volume
Matériau Caoutchouc
Couleur Bleu
Capacité (métrique) 10 ml