Learn More
Saint-Gobain Tétine petit volume en caoutchouc
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Capacité (métrique):
1 ml
2 ml
10 ml
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Pour la manipulation de liquides
Spécification
Spécification
| Quantité | 10/Pk. |
| Type | Tétine petit volume |
| Matériau | Caoutchouc |
| Couleur | Bleu |
| Capacité (métrique) | 10 ml |