Learn More
Fisherbrand™ Bouchons de liège
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
6 mm
8 mm
9 mm
12 mm
13 mm
14 mm
17 mm
19 mm
21 mm
22 mm
25,5 mm
28,5 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
41,5 mm
44 mm
47,5 mm
50 mm
Diamètre (métrique) supérieur:
9,5 mm
11 mm
12 mm
15 mm
16 mm
17 mm
20,5 mm
22 mm
24 mm
25,5 mm
28,5 mm
32 mm
33 mm
35 mm
38 mm
41,5 mm
44 mm
47,5 mm
50 mm
57 mm
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 16 mm |
| Quantité | 20/boîte |
| Diameter (Metric) Bottom | 8 mm |
| Diamètre (métrique) supérieur | 11 mm |
| Matériau | Liège |
| Type de produit | Bouchon en liège |