Learn More
Fisherbrand™ Bouchons de liège
Code produit. p-8011933 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
6 mm
8 mm
9 mm
12 mm
13 mm
14 mm
17 mm
19 mm
21 mm
22 mm
25,5 mm
28,5 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
41,5 mm
44 mm
47,5 mm
50 mm
Diamètre (métrique) supérieur:
9,5 mm
11 mm
12 mm
15 mm
16 mm
17 mm
20,5 mm
22 mm
24 mm
25,5 mm
28,5 mm
32 mm
33 mm
35 mm
38 mm
41,5 mm
44 mm
47,5 mm
50 mm
57 mm
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
Code produit. 12346457
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser dans les secteurs de l’éducation, du brassage, de l’art et de l’artisanat.
Disponible en différentes tailles
Spécification
Longueur (métrique) 21 mm
Quantité 20/boîte
Diameter (Metric) Bottom 12 mm
Diamètre (métrique) supérieur 15 mm
Matériau Liège
Type de produit Bouchon en liège