Learn More
Fisherbrand™ Bouchons en caoutchouc avec alésage
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
6 mm
13 mm
35 mm
37 mm
41 mm
45 mm
53 mm
Conditionnement:
10 pièces
2 pièces
20 pièces
5 pièces
50 pièces
Spécification
Spécification
| Quantité | 20/boîte |
| Couleur | Rouge |
| Diamètre (métrique) externe | 13 mm |
| Matériau | Caoutchouc |
| Type de produit | Bouchon |