Learn More
Welch Ilmvac™ Tuyau à vide en caoutchouc
Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Click to view available options
Taille de la tubulure:
Dia. int. : 8 mm ; dia. ext. : 18 mm
Conditionnement:
1m
Beschreibung
- Économiques
- Flexible
- Résistant
- Paroi épaisse
Spezifikation
Spezifikation
| Diamètre (métrique) interne | 8 mm |
| Matériau | Caoutchouc |
| Diamètre (métrique) externe | 18 mm |
| Longueur totale (métrique) | 100 cm |
| Quantité d’emballage | 1 unité |
| Taille de la tubulure | Dia. int. : 8 mm ; dia. ext. : 18 mm |
| Couleur | Rouge |
| Type de produit | Tuyau de vide |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur