Learn More
Rubidium, 99,75 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4412893
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11371418
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010315.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7440-17-7 | Rb | 85.47 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-17-7
Formule moléculaire Rb
Poids moléculaire (g/mol) 85.47
Numéro MDL MFCD00134055
Clé InChI IGLNJRXAVVLDKE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-mlt4718tjw, mlt4718tjw, rubidio, rubidium-103, rubidium-106, atom, rubidium, isotope of mass 103, rubidium, isotope of mass 106, un1423 dangerous when wet
CID PubChem 5357696
ChEBI CHEBI:33322
Nom IUPAC Rubidium
SMILES [Rb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Rubidium
Couleur Argent
Aspect Silver-colored solid
Densité 1.532g/cm3
Quantité 1 g
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.75% (Metals basis)
Forme Solide