Learn More
Carbonate de rubidium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15453047
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15453047 100 g 100g
15433047 5 g 5g
15443047 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15453047 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12240.22
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 584-09-8 | CO3Rb2 | 230.94 g/mol
Rubidium carbonate is used as a raw materials for preparation of rubidium metal and various rubidium salts, for the manufacturing of special glass, for the manufacturing of high energy density micro cells and crystal scintillation counters. It is also used as a part of a catalyst for preparing short-chain alcohols from feed gas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le carbonate de rubidium est utilisé comme matières premières pour la préparation de métal contenant du rubidium et de plusieurs sels de rubidium, pour la fabrication de verre spécial, pour la fabrication de micro-cellules à haute densité d’énergie et de détecteurs à scintillation composés de cristaux. Il est également utilisé comme catalyseur pour la préparation d’alcools à chaîne courte à partir de gaz d’alimentation.
Solubilité
Soluble dans l’eau4500 g/l @20°C.
Remarques
Hygroscopique. Stocker sous gaz inerte sec. Ne pas conserver à proximité des bases, de l’eau / de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 584-09-8
Formule moléculaire CO3Rb2
Poids moléculaire (g/mol) 230.94
Numéro MDL MFCD00011188
Clé InChI WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme rubidium carbonate, dirubidium carbonate, carbonic acid dirubidium salt, carbonic acid, dirubidium salt, dirubidium monocarbonate, rubidium 1+ carbonate, dirubidium 1+ ion carbonate, potassium carbonate anhydrous, rubidiumcarbonate
CID PubChem 11431
SMILES [Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Rubidium carbonate
Point de fusion 837°C
Quantité 100 g
Odeur Odorless
Sensibilité Very Hygroscopic
Formule linéaire Rb2CO3
Informations sur la solubilité Soluble in water4500g/L @20°C.
Nom IUPAC dirubidium(1+) carbonate
Poids de la formule 230.95
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Product Identifier
  • Rubidium carbonate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbonic acid, dirubidium salt