Learn More
Chlorure de rubidium, +99,8 %, (à base de métaux en traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10358720 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
250g
50g
Code produit. 10358720
Marque: Thermo Scientific 201260100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 7791-11-9 | ClRb | 120.92 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 11-9-7791
Formule moléculaire ClRb
Poids moléculaire (g/mol) 120.92
Numéro MDL MFCD00011187
Clé InChI FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chloride
CID PubChem 62683
ChEBI CHEBI:78672
SMILES [Cl-].[Rb+]
Spécification
Point d’ébullition 1390.0°C
Nom chimique ou matériau Rubidium chloride
Point de fusion 718.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Crystals
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99.8+%
Formule linéaire RbCl
Merck Index 15,8417
Informations sur la solubilité Solubility in water: 910g/L (20 c). Other solubilities: 1g/0.7mL boiling water, practically insoluble in alcohols
Nom IUPAC chlorure de rubidium(1+)
Poids de la formule 120.92
Pourcentage de pureté ≥99.8%
Qualité Base de métaux à l’état de traces