Learn More
Formiate de rubidium hydraté, 99,8 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7049251
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11376868
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 013499.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Rubidium formate hydrate is used in anticoagulants, dental materials, indicators and reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3495-35-0
Formule moléculaire CHO2Rb
Poids moléculaire (g/mol) 130.49
Numéro MDL MFCD00054359
Clé InChI ZIMBPNXOLRMVGV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme rubidium formate, formic acid, rubidium salt, formic acid rubidium salt, 64-18-6 parent, formic acid, rubidium salt 1:1, rubidiumformiat, rubidium 1+ formira, rubidium 1+ formate, rubidium 1+ ion formate, formic acid, rubidiumsalt 1:1
CID PubChem 23673641
Nom IUPAC Rubidium(1+);formate
SMILES [Rb+].[O-]C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Rubidium formate hydrate
Couleur Blanc
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire RbOOCH·xH2O
Quantité 10 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Miscible in water. Also miscible with ether,acetone,ethyl acetate,methanol and ethanol.
Poids de la formule 130.49 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.8%
Forme physique Cristalline