Learn More
Norme de rubidium : Rb à 1000 μg/mL dans 5 % de HNO3, VHG™
Description
Norme de rubidium : Rb à 1000 μg/mL dans 5 % de HNO3
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Rubidium |
| CAS | 7440-17-7 |
| Méthodes | ICP/ICP-MS |
| Noms d’analytes ou de composants | Rubidium |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | Rb |
| Concentration | 1 000 μg/ml |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Rb |
| Formule InChI | InChI=1S/Rb |
| Show More |