Learn More
uvex Gants de protection chimique Rubiflex ESD NB35A
Code produit 17230511 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
10 paires
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17230511 10 10 paires
17720988 6 10 paires
17200511 7 10 paires
17210511 8 10 paires
17220511 9 10 paires
17240511 11 10 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17230511 Fournisseur uvex Code fournisseur 6095410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.00€
    173.97€ / 10 paires
    Économisez 19.03€
    9% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Les gants de protection chimique NBR antistatiques légers pour les stockinettes sont parfaits pour les applications lorsque des propriétés de décharge électrostatique élevées sont nécessaires, en plus de la protection contre la graisse, les huiles minéral
  • Gants de protection chimique antistatiques pour les stockinettes
  • Entièrement revêtu d’un conducteur spécial, rêvetement NBR de 0,40 mm
  • L’interlock de coton / Le matériau de support en carbone augmente le confort
  • L’ajustement ergonomique est extrêmement flexible pour assurer une bonne sensibilité tactile
  • Conformes à la norme actuelle DIN EN 16350:2014
  • Résistance de contact inférieure à 10⁸ ohms
  • Meilleure préhension dans les zones humides ou mouillées
  • Résistance à la graisse, aux huiles minérales et aux produits chimiques divers
  • Exempt de substances nocives conformément à OEKO-TEX™ Norme 100
  • Idéal pour une utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives et des environnements ESD
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) DIN EN 16350:2014
Applications Laboratoire
Coating Material Nitrile
Couleur Noir
Jetable Réutilisable
Finition externe Lisse
Hand Ambidextres
Utilisation en laboratoire / salle blanche Non testé
Latex Free Oui
Matériau NBR
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants ESD
Dimensions 10
Stérilité Non stérile
Norme EN388 2111X
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES JKLOPT
À utiliser avec (application) Automobile, manipulation chimique, décharge électrostatique, traitement des plastiques et raffineries
Sexe Unisexe
Type de manchette de gant Manchette
Matériau de revêtement Coton, carbone
Séries Rubiflex ESD NB35A
Longueur (métrique) 35 cm