Learn More
uvex Gants de sécurité Rubiflex NB 3501
Code produit 17270411 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Conditionnement:
10 paires
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17270411 7 10 paires
17280411 8 10 paires
17290411 9 10 paires
17200421 10 10 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17270411 Fournisseur uvex Code fournisseur 6024107
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les gants légers à doublure en NBR sont très flexibles et sont dotés d’une imprégnation RUBIPOR respirante avec une doublure Interlock en coton.
  • La doublure intégrale en NBR est très flexible, pour les tâches qui nécessitent une dextérité
  • Imprégnation RUBIPOR respirante
  • Revêtement Interlock en coton
  • Résistants à l’huile, aux graisses, au carburant et aux aérosols
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications Industriel
Coating Material NBR
Couleur Orange
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Type de produit Gants résistants aux produits chimiques
Dimensions 7
Norme EN388 0121X
À utiliser avec (application) Inspection, travaux sur métaux légers, entretien et peinture
Sexe Unisexe
Type de manchette de gant Manchette
Matériau de revêtement Coton
Séries Rubiflex NB 3501
Longueur (métrique) 35 cm