Description
- Gants de sécurité revêtus de NBR, avec doublure Interlock en coton
- Les gants résistants et durables sont très souples
- Parfaits pour les travaux difficiles dans des environnements humides, huileux ou gras
- Exempts de substances nocives, conformément à la norme OEKO-TEX™ 100
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | OEKO-TEX™ Norme 100 |
| Applications | Laboratoire |
| Coating Material | NBR |
| Couleur | Orange |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Type de produit | Gants résistants aux produits chimiques |
| Dimensions | 9 |
| Norme EN388 | 3111X |
| À utiliser avec (application) | Inspection, entretien, traitement des métaux, peinture et réparations |
| Afficher plus |