Learn More
uvex Gants de protection chimique Rubiflex NB60SZ
Code produit 17200411 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
9
10
11
Conditionnement:
1 paire
10 paires
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17200411 9 10 paires
17290242 10 10 paires
17210411 11 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17200411 Fournisseur uvex Code fournisseur 6018060
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Doublure intégrale en NBR renforcée avec matériau support Interlock en coton pour les applications qui nécessitent une protection contre les produits chimiques / les risques mécaniques. L’élastique sur la manchette offre une protection supplémentaire cont
  • Gants de protection chimique de longueur étendue avec doublure Interlock en coton renforcé
  • La doublure en coton permet d’absorber la vapeur d’eau
  • Col élastique supplémentaire à l’extrémité de la manchette
  • Résistants à un grand nombre de produits chimiques, d’acides, alcalis, d’huiles minérales et de solvants
  • Conviennent aux applications qui nécessitent une protection contre les produits chimiques et les risques mécaniques (comme la chaleur)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau de la manchette Élastique
Applications Laboratoire
Coating Material NBR
Couleur Vert
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Type de produit Gants résistants aux produits chimiques
Dimensions 9
Norme EN388 2121X
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES JKOPT
À utiliser avec (application) Manipulation de produits chimiques, construction d’égouts et nettoyage municipal
Sexe Unisexe
Type de manchette de gant Manchette
Matériau de revêtement Coton
Séries Rubiflex NB60SZ
Longueur (métrique) 60 cm