Learn More
uvex Gants de protection chimique Rubiflex NB60SZ
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
9
10
11
Conditionnement:
1 paire
10 paires
Description
- Gants de protection chimique de longueur étendue avec doublure Interlock en coton renforcé
- La doublure en coton permet d’absorber la vapeur d’eau
- Col élastique supplémentaire à l’extrémité de la manchette
- Résistants à un grand nombre de produits chimiques, d’acides, alcalis, d’huiles minérales et de solvants
- Conviennent aux applications qui nécessitent une protection contre les produits chimiques et les risques mécaniques (comme la chaleur)
Spécification
Spécification
| Matériau de la manchette | Élastique |
| Applications | Laboratoire |
| Coating Material | NBR |
| Couleur | Vert |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Type de produit | Chemical-resistant Gloves |
| Dimensions | 11 |
| Norme EN388 | 2121X |
| EN ISO 374-1 | Type B |
| Afficher plus |