Description
- Gants de sécurité revêtus de NBR avec matériau de support en interlock de coton renforcé
- Une doublure épaisse et renforcée assure l'isolation thermique.
- Résistance à une variété de produits chimiques, d’acides, d’alcalis, d’huiles minérales et de solvants
- Conviennent aux applications nécessitant une protection contre les produits chimiques et divers risques mécaniques
- Exempt de substances nocives conformément à OEKO-TEX™ Norme 100
Spécification
Spécification
| Applications | Laboratoire |
| Coating Material | NBR |
| Couleur | Vert |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Type de produit | Gants résistants aux produits chimiques |
| Dimensions | 8 |
| Norme EN388 | 2121X |
| EN ISO 374-1 | Type A |
| EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES | JKNOPT |
| Afficher plus |