Learn More
uvex Gants de protection chimique Rubiflex S NB27S
Code produit 17270242 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
11
Conditionnement:
10 paires
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17270242 9 10 paires
17230242 8 10 paires
17240252 10 10 paires
17240242 11 10 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17270242 Fournisseur uvex Code fournisseur 9893059
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les gants sont entièrement revêtus de NBR pour une résistance chimique. Ils sont dotés d’un revêtement en interlock de coton de haute qualité qui assure une isolation thermique pour une protection mécanique accrue.
  • Gants de sécurité revêtus de NBR avec matériau de support en interlock de coton renforcé
  • Une doublure épaisse et renforcée assure l'isolation thermique.
  • Résistance à une variété de produits chimiques, d’acides, d’alcalis, d’huiles minérales et de solvants
  • Conviennent aux applications nécessitant une protection contre les produits chimiques et divers risques mécaniques
  • Exempt de substances nocives conformément à OEKO-TEX™ Norme 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications Laboratoire
Coating Material NBR
Couleur Vert
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Type de produit Gants résistants aux produits chimiques
Dimensions 9
Norme EN388 2121X
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES JKNOPT
À utiliser avec (application) Automobile, manipulation de produits chimiques, transformation des aliments, fonctionnement de la machine, tôlerie et sablage
Sexe Unisexe
Type de manchette de gant Manchette
Matériau de revêtement Coton
Séries Rubiflex S NB27S
Longueur (métrique) 27 cm