Learn More
uvex Gants de protection chimique Rubiflex S NB35B
Code produit 17250411 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
Conditionnement:
10 paires
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17250411 6 10 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17250411 Fournisseur uvex Code fournisseur 6022406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.00€
    121.37€ / 10 paires
    Économisez 8.63€
    6% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Les gants de protection chimique NBR légers pour les stockinettes assurent la protection contre une large gamme de risques chimiques et mécaniques. Les gants offrent un haut niveau de sensibilité tactile pour les rendre compatibles avec les écrans tactile
  • Gants de protection chimique NBR légers pour les stockinettes
  • Entièrement recouverts d’un revêtement NBR d’une épaisseur de 0,40 mm environ
  • Le matériau de support en interlock de coton de haute qualité améliore le confort de l’utilisateur
  • Résistance aux graisses, aux huiles minérales et à une grande variété de produits chimiques
  • Meilleure préhension dans les zones humides ou mouillées
  • Conviennent aux écrans tactiles et à la transformation des aliments
  • Exempts de substances nocives, conformément à la norme OEKO-TEX™ 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications Laboratoire
Coating Material NBR
Couleur Bleu
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Type de produit Gants résistants aux produits chimiques
Dimensions 6
Norme EN388 2111X
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES JKNOPT
À utiliser avec (application) Automobile, manipulation de produits chimiques, transformation des aliments, travaux en laboratoire et peinture
Sexe Unisexe
Type de manchette de gant Manchette
Matériau de revêtement Coton
Séries Rubiflex S NB35B
Longueur (métrique) de la manchette 35 cm