Description
- Gants de protection chimique NBR longs en coton renforcé entrelacé
- Le revêtement NBR offre une résistance mécanique à l’abrasion
- Le matériau de support en interlock de coton de haute qualité améliore le confort de l’utilisateur
- Les gants sont résistants à une grande variété de produits chimiques, d’acides, d’alcalis, d’huiles minérales et de solvants
- Ajustement ergonomique avec une dextérité et un instinct améliorés
- Idéal pour les applications dans l’industrie chimique, les travaux de construction d’égouts et le nettoyage urbain
Spécification
Spécification
| Coating Material | NBR |
| Couleur | Vert |
| Hand | Spécifique |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Type de produit | Gants résistants aux produits chimiques |
| Dimensions | 11 |
| EN ISO 374-1 | Type A |
| EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES | JKNOPT |
| Type de manchette de gant | Manchette |
| Afficher plus |