Description
- Bonne isolation contre la chaleur / le froid sur la paume
- Excellente résistance à l’abrasion et aux coupures
- Ajustement ergonomique
- Grande souplesse
- Excellente résistance mécanique
- Bonne résistance à un grand nombre de produits chimiques, d’acides, d’alcalis, d’huiles minérales et de solvants
- Absorption de vapeur d’eau élevée grâce à la doublure en coton
- Entièrement enduit
- Doublure en sandwich sur la paume, manchette
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | FR : 388 (2 1 2 1 X) |
| Couleur | Vert |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Coton, Polaire, NBR |
| Type de produit | Gants résistants aux produits chimiques |
| Dimensions | 8 |