Learn More
uvex Gants de sécurité Rubiflex S NB35SF
Code produit 17797609 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
11
Conditionnement:
10 paires
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17797609 9 10 paires
17787609 8 10 paires
17707619 10 10 paires
17717619 11 10 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17797609 Fournisseur uvex Code fournisseur 6020909
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    288.00€
    282.98€ / 10 paires
    Économisez 5.02€
    1% de réduction
Expédition estimée: 25-11-2026
Gants de sécurité NBR confortables, à revêtement renforcé sans coutures, résistants aux produits chimiques et à l’abrasion.
  • Bonne isolation contre la chaleur / le froid sur la paume
  • Excellente résistance à l’abrasion et aux coupures
  • Ajustement ergonomique
  • Grande souplesse
  • Excellente résistance mécanique
  • Bonne résistance à un grand nombre de produits chimiques, d’acides, d’alcalis, d’huiles minérales et de solvants
  • Absorption de vapeur d’eau élevée grâce à la doublure en coton
  • Entièrement enduit
  • Doublure en sandwich sur la paume, manchette
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité FR : 388 (2 1 2 1 X)
Couleur Vert
Latex Free Oui
Matériau Coton, Polaire, NBR
Type de produit Gants résistants aux produits chimiques
Dimensions 9