Learn More
uvex Gants de protection chimique Rubiflex S NB60S
Code produit 17280242 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
11
Conditionnement:
1 paire
10 paires
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17280242 10 10 paires
17250242 8 1 paire
17260242 9 10 paires
17200252 11 10 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17280242 Fournisseur uvex Code fournisseur 9893060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    383.00€
    360.61€ / 10 paires
    Économisez 22.39€
    5% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Les gants de protection chimique longs revêtus de NBR sont équipés d’un dispositif Interlock en coton renforcé, pour les applications qui nécessitent une protection contre les produits chimiques et les risques mécaniques.
  • Gants de protection chimique revêtus de NBR, avec manchette allongée
  • Le matériau support Interlock en coton renforcé offre une protection mécanique
  • Résistants à un grand nombre de produits chimiques, d’acides, alcalis, d’huiles minérales et de solvants
  • Leur conception ergonomique est confortable et très flexible
  • Sans silicone, selon les tests d’impression
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications Laboratoire
Coating Material NBR
Couleur Vert
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Type de produit Gants résistants aux produits chimiques
Dimensions 10
Norme EN388 2121X
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES JKOPT
À utiliser avec (application) Manipulation de produits chimiques, nettoyage municipal, sablage et construction d’égouts
Sexe Unisexe
Type de manchette de gant Manchette
Matériau de revêtement Coton
Séries Rubiflex S NB60S