Description
- Gants spéciaux revêtus de NBR avec matériau de support, interlock de coton
- Le manchon renforcé de forme anatomique offre une protection supplémentaire
- Absorption de vapeur d’eau élevée due au revêtement en coton
- Résistance à la graisse, aux huiles minérales et aux produits chimiques divers
- Conçu sur mesure pour une installation fixe sur les machines de sablage
Spécification
Spécification
| Applications | Laboratoire |
| Coating Material | NBR |
| Couleur | Vert |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Type de produit | Gants résistants aux produits chimiques |
| Dimensions | 11 |
| Norme EN388 | 2121X |
| EN ISO 374-1 | Type B |
| EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES | JKOPT |
| Afficher plus |