Learn More
Rufinamide, Mikromol™
Code produit 17931156
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17931156 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17931156 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3338.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Rufinamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Rufinamide
CAS 106308-44-5
Noms d’analytes ou de composants Rufinamide
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C10 H8 F2 N4 O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 1-[(2,6-Difluorophenyl)methyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide, 1-[(2,6-Difiuorophenyl)methyl]-1H-1,2,3-triazole-4 carboxamide, Banzel, CGP 33101, E 2080, Inovelon, RUF 331, Rufinamide
Formule InChI InChI=1S/C10H8F2N4O/c11-7-2-1-3-8(12)6(7)4-16-5-9(10(13)17)14-15-16/h1-3,5H,4H2,(H2,13,17)
SMILES NC(=O)c1cn(Cc2c(F)cccc2F)nn1
Nom IUPAC 1-[(2,6-difluorophényl)méthyl]triazole-4-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 238.19
Quantité 250 mg
Poids de la formule 238,0666 g/mol