Learn More
Applied Biosystems™ 3730 Running Buffer (10X)
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
Spécification
Spécification
| Tampon | Tampon de migration |
| Concentration | 10 X |
| Contenu et stockage | À stocker entre 2° et 8°C. |
| À utiliser avec (équipement) | Analyseur d’ADN 3730xl, analyseur d’ADN 3730 |
| À utiliser avec (application) | Séquençage standard |
| Concept écologique | Emballage durable |
| Type de produit | Tampon de migration 3730 |
| Quantité | 500 mL |
| Forme | Liquide |