Learn More
Bollé Safety Lunettes de sécurité Rush+ Platinum™
Description
- Protection supérieure
- Branches anti-glisse
- Plaquettes de nez réglables anti-glisse
- Les lunettes de sécurité avec verres transparents sont essentielles à l’intérieur
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Norme européenne EN 166 pi CE : résistance minimale garantie des lunettes de protection contre les risques quotidiens, y compris la chute des lunettes de protection sur le sol, le vieillissement par exposition à la lumière, l’exposition à la chaleur ou à la corrosion, etc. |
| Type de lentille | 2,2 mm, courbe 9 |
| Largeur (métrique) | 142 mm |
| Revêtement de la lentille | Antibuée, Antirayures |
| Description | Petites lunettes de sécurité RUSH+ |
| Teinte de la lentille | Transparent |
| Type de produit | Lunettes de sécurité |
| À utiliser avec (application) | Conviennent pour un travail continu, résistantes à la buée, aux particules fines et aux particules à haute vitesse à des températures élevées, résistantes à la plupart des produits chimiques agressifs |
| Couleur de la monture | Blanc, Bleu |
| Comprend | Plaquettes de nez réglables antiglisse |
| Afficher plus |