Learn More
Bollé Safety Lunettes de sécurité Twilight Rush
Code produit 13188756
Change view
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit unitSize
13188756 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13188756 Fournisseur Bollé Safety Code fournisseur RUSHTWI
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le modèle RUSH panoramique et léger offre une qualité optique parfaite, un confort permanent et une conception moderne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Revêtement de la lentille Antibuée, Antirayures
Type de produit Lunettes de sécurité Rush RUSHTWI
Nb par paquet 1paire
Poids (métrique) 25 g