Learn More
Bolle Safety Lunettes de sécurité Rush+ à verres transparents, édition Pink October
Description
Une édition limitée rose de Rush+ Small pour collecter des fonds pour la recherche dans la lutte contre le cancer du sein. Cette initiative permettra de récolter des fonds pour trois associations reconnues mondialement pour leurs actions en faveur de la recherche sur le cancer du sein.
- Branches bimatières ultra-flexibles et colorées (rose/blanc)
- Plaquettes de nez réglables antiglisse
- Protection supérieure
- Verres transparents
- Revêtement PLATINE : anti-rayures et anti-buée
Spécification
Spécification
| Revêtement de la lentille | Antibuée, Antirayures |
| Certifications / conformité (Europe) | EN166 - EN170 |
| Teinte de la lentille | Transparent |
| Type de produit | Lunettes de sécurité |
| À utiliser avec (application) | Utilisation à l’intérieur |
| Couleur de la monture | Rose, blanc |
| Modèle | R+1 |
| Matériau | Plastique |
| Jetable | Réutilisable |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Afficher plus |