Learn More
Ruthénium, 5 % sur poudre de charbon actif, réduit, nominalement humide à 50 % d’eau, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Ruthenium |
| Note relative au nom | 5% on activated carbon powder, Reduced, nominally 50% water wet |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 25 g |
| Odeur | Odorless |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |