Learn More
Bromure de ruthénium(III) hydraté, Ru 25 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11347477
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11347477 5 g 5g
11337477 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11347477 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012628.06
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
Oxydation
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 314075-07-5
Numéro MDL MFCD00016314
Spécification
Nom chimique ou matériau Ruthenium(III) bromide hydrate
Forme physique Cristalline
Quantité 5 g
Odeur Characteristic
Sensibilité Hygroscopic
Numéro UN UN3260
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol
Poids de la formule 340.78 (Anhydrous)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ru 25% min.