Learn More
Chlorure de ruthénium(III), 99,9 %, (métaux à l’état de traces), anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15750829 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
2g
50g
Code produit. 15750829
Marque: Thermo Scientific Acros 197210500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10049-08-8 | Cl3Ru | 207.43 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10049-08-8
Formule moléculaire Cl3Ru
Poids moléculaire (g/mol) 207.43
Spécification
Nom chimique ou matériau Ruthenium(III) chloride
Point de fusion >500.0°C
Couleur Noir
Forme physique Poudre ou cristaux
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 48 to 50% (Ru)
Formule linéaire RuCl3
Fieser 04,421; 08,437; 10,343; 13,268; 14,271; 15,280; 16,292
Merck Index 15,8436
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: decomposes in hot water, slightly soluble in alcohol
Poids de la formule 207.43
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.