Learn More
Chlorure de ruthénium(III), anhydre, Ru 47,7 % minimum, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15442897
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
Code produit. 15442897
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 047182.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10049-08-8
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10049-08-8
Numéro MDL MFCD00011208
Spécification
Nom chimique ou matériau Ruthenium(III) chloride
Point de fusion >500°C (decomposition)
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Noir
Forme physique Poudre
Quantité 2 g
Formule linéaire RuCl3
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,8302
Poids de la formule 207.43
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ru 47.7% min
Odeur Pungent
Sensibilité Hygroscopic
Densité 3.110 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.