Learn More
Chlorure de ruthénium(III), anhydre, Ru 47,7 % minimum, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15452897
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15452897 10 g 10g
15442897 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15452897 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 047182.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10049-08-8
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10049-08-8
Numéro MDL MFCD00011208
Spécification
Nom chimique ou matériau Ruthenium(III) chloride
Point de fusion >500°C (decomposition)
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Noir
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Formule linéaire RuCl3
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,8302
Poids de la formule 207.43
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ru 47.7% min
Odeur Pungent
Sensibilité Hygroscopic
Densité 3.110 g/mL