Learn More
Nitrate de nitrosyle de ruthénium(III), dans solution d’acide nitrique aq. dilué, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10793403 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
Code produit. 10793403
Marque: Thermo Scientific Acros 365040250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 34513-98-9 | N4O10Ru | 317.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34513-98-9
Formule moléculaire N4O10Ru
Poids moléculaire (g/mol) 317.09
Numéro MDL MFCD00016313
Spécification
Nom chimique ou matériau Ruthenium(III) nitrosyl nitrate
Note relative au nom In diluted nitric acid
Couleur Marron à orange
Forme physique Solution
Quantité 25 mL
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 317.09
Pourcentage de pureté 1.5% (Ru) (typically)
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1.07
Densité 1.0700g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ruthenium(III) nitrosyl nitrate, in diluted aq. nitric acid solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.