Learn More
Sulfate de nitrosyle de ruthénium(III), Premion™, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11355737
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11355737 1 g 1g
11345737 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11355737 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043436.03
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
Galvanoplastie, revêtement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire [Ru(NO)]2(SO4)3
Numéro MDL MFCD02684508
Spécification
Nom chimique ou matériau Ruthenium (III) nitrosylsulfate
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 550.34
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Premion