Learn More
Oxyde de ruthénium(IV), + 99,5 %, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10523771 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10523771
Marque: Thermo Scientific 218340010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 12036-10-1 | O2Ru | 133.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12036-10-1
Formule moléculaire O2Ru
Poids moléculaire (g/mol) 133.07
Numéro MDL MFCD00011210
Clé InChI WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ruthenium dioxide, ruthenium iv oxide, ruthenium oxide, ruthenium oxide ruo2, rutheniumoxide ruo2, ruthenium iv dioxide, ruo2, acmc-1brve, ruthenium iv oxide anhydrous
CID PubChem 82848
Nom IUPAC dioxoruthénium
SMILES O=[Ru]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ruthenium(IV) oxide
Note relative au nom 99.5+%
Couleur Noir
Forme physique Poudre fine
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage 99.5+%
Formule linéaire RuO2
Fieser 12,428; 14,272; 15,281
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 133.07
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 6.97
Densité 6.9700g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.