Learn More
Oxyde de ruthénium(IV) anhydre, 99,9 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
Description
Oxyde de ruthénium (IV), 99,9 %, (à base de métaux), O2Ru, numéro CAS-12036-10-1, acmc-1brve, ruo2, dioxyde de ruthénium, dioxyde de ruthénium iv, oxyde de ruthénium iv, oxyde de ruthénium iv anhydre, oxyde de ruthénium, oxyde de ruthénium ruo2, oxyde de ruthénium ruo2, 25 g, 1 200 °C (sublimation), noir
- Appliqué comme matériau supercondensateur électrochimique et possède une grande capacité de stockage de charge.
- Utilisé comme catalyseur dans le processus de Deacon pour la production du chlore par l’oxydation du chlorure d’hydrogène. Grâce à sa grande capacité de transfert de charge, il est utilisé comme matériau actif dans les supercondensateurs.
- Propriété de dispersion de RuO2 ; utilisée pour augmenter la capacité des matériaux d’électrodes nanocomposites pour les supercondensateurs
- Largement utilisé pour le revêtement des anodes en titane et pour l’élimination du sulfure d’hydrogène dans les raffineries de pétrole. Il est également utilisé comme catalyseur et dopant.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 1200°C (sublimation) |
| Nom chimique ou matériau | Ruthenium (IV) oxide |
| CAS | 12036-10-1 |
| Couleur | Noir |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 25 g |
| Formule moléculaire | O2Ru |
| Numéro MDL | MFCD00011210 |
| Numéro UN | UN1479 |
| Synonyme | ruthenium dioxide, ruthenium iv oxide, ruthenium oxide, ruthenium oxide ruo2, rutheniumoxide ruo2, ruthenium iv dioxide, ruo2, acmc-1brve, ruthenium iv oxide anhydrous |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.