Learn More
Poudre de ruthénium, -22 mesh, Premion , 99,98 % (sur la base des métaux, hors Ca)
Code produit 11390889
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11390889 25 g 25g
11300899 1 g 1g
11310899 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11390889 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010667.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 7440-18-8 | Ru | 101,07 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-18-8
Formule moléculaire Ru
Poids moléculaire (g/mol) 101.07
Numéro MDL MFCD00011207 MFCD03458417
Clé InChI KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
CID PubChem 23950
ChEBI CHEBI:30682
Nom IUPAC Ruthénium
SMILES [Ru]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ruthenium powder
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Odeur Odorless
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux à l‘exclusion du Ca), Ca 100 ppm max.
Numéro UN UN3089
Pourcentage de pureté 99.98%
Qualité Premion
RUO– À des fins de recherche uniquement