Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge de ruthénium, ≥85 %, pur
Code produit. 15519343 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15519343
Marque: Thermo Scientific Chemicals 279710010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 11103-72-3 | H24Cl6N14O2Ru3 | 786.35 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 11103-72-3
Formule moléculaire H24Cl6N14O2Ru3
Poids moléculaire (g/mol) 786.35
Clé InChI JQJSTVUROJELSR-UHFFFAOYSA-H
Synonyme 6cl.o2ru3.14nh3, ruthenium red, technical grade, degrees +/->> aeno>> ie, azane;ruthenium 2+ ;hexachloride;dihydrate, ruthenium red, for microscopy calc. on dry substance, at, ruthenium red, for microscopy calc. on dry basis, at, triruthenoxane-1,1,3,3,5,5-hexakis ylium tetradecaamine hexachloride
CID PubChem 16218584
Nom IUPAC hexachlorure de ruthénium(2+), azane, dihydraté
SMILES N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+2].[Ru+2].[Ru+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ruthenium Red
Point de fusion > 500.0°C
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage ≥85%
Formule linéaire [(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6
Merck Index 15,8434
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 786.35
Pourcentage de pureté ≥85%
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ruthenium Red
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.